Iupac Name
4-{[benzyl(4-methoxybenzyl)amino]sulfonyl}phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C21H22BNO5S/c1-28-20-11-7-18(8-12-20)16-23(15-17-5-3-2-4-6-17)29(26,27)21-13-9-19(10-14-21)22(24)25/h2-14,24-25H,15-16H2,1H3
InChI key
KVYLYENGQVBOPD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-3532
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-3532
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요: