주요 문서
T-130
Supelco
Tetrahydrofuranyl fentanyl hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol ((as free base)), certified reference material, ampule of 0.5 mL, Cerilliant®
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H30N2O2 · HCl
Molecular Weight:
414.97
UNSPSC 코드:
41116107
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Grade
certified reference material
양식
liquid
특징
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
포장
ampule of 0.5 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
농도
100 μg/mL in methanol ((as free base))
기술
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
응용 분야
forensics and toxicology
형식
single component solution
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(C1CCCO1)N(C2CCN(CCC3=CC=CC=C3)CC2)C4=CC=CC=C4.Cl
법적 정보
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
49.5 °F - closed cup
Flash Point (°C)
9.7 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)