포장
pkg of 1 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
IVD
for in vitro diagnostic use
농도
2000 ( ng/dL, Stripped Serum)
형식
single component solution
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
일반 설명
Certified reference material of testosterone in stripped serum, CE marked for in vitro diagnostic (IVD) applications by mass spectrometry. Individual levels of testosterone in stripped serum are offered separately at concentrations ranging from 2 to 2,000 ng/dL. Each individual level is ready to use as a calibrator in LC-MS/MS testosterone methods. Separate options for a blank and 13C- or deuterium labeled internal standards of testosterone or the whole kit including calibrators, blank and Testosterone-2,3,4-13C3 in 10 μg/mL Acetonitrile are also available.
법적 정보
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.