주요 문서
NMIM954
D9-Clenbuterol hydrochloride
NMI Australia
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H10D9Cl3N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
322.71
EC Number:
UNSPSC 코드:
41116107
Agency
NMI Australia certified reference material
제조업체/상표
NMI Australia
형식
neat
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C12H18Cl2N2O.ClH/c1-12(2,3)16-6-10(17)7-4-8(13)11(15)9(14)5-7;/h4-5,10,16-17H,6,15H2,1-3H3;1H
InChI key
OPXKTCUYRHXSBK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)