문서
NMID913
Fencamine
NMI Australia
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H28N6O2
CAS Number:
Molecular Weight:
384.48
UNSPSC 코드:
41116107
Grade
certified reference material
형태
solid
제조업체/상표
NMI Australia
기술
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
응용 분야
forensics and toxicology
형식
neat
저장 온도
room temp
InChI
1S/C20H28N6O2/c1-14(13-15-9-7-6-8-10-15)23(2)12-11-21-19-22-17-16(24(19)3)18(27)26(5)20(28)25(17)4/h6-10,14H,11-13H2,1-5H3,(H,21,22)
InChI key
PDTADBTVZXKSJM-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable