주요 문서
NMID869
1-Phenyl-2-nitropropene
NMI Australia
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H9NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
163.17
UNSPSC 코드:
41116107
제조업체/상표
NMI Australia
형식
neat
저장 온도
room temp
InChI
1S/C9H9NO2/c1-8(10(11)12)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3/b8-7+
InChI key
WGSVFWFSJDAYBM-BQYQJAHWSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)