주요 문서
NMID816G
(±)-Methamphetamine hydrochloride hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H15N · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
185.69
UNSPSC 코드:
41116107
Grade
certified reference material
Agency
NMI Australia certified reference material
양식
solid
포장
pkg of 50 mg
제조업체/상표
NMI Australia
기술
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
응용 분야
forensics and toxicology
형식
neat
저장 온도
room temp
InChI
1S/C10H15N.ClH/c1-9(11-2)8-10-6-4-3-5-7-10;/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3;1H
InChI key
TWXDDNPPQUTEOV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
표적 기관
Brain, Central nervous system
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)