N-030
Norfentanyl-D5 oxalate solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
양식
liquid
특징
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
포장
ampule of 1 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland)
농도
100 μg/mL in methanol (as free base)
기술
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
응용 분야
forensics and toxicology
형식
single component solution
저장 온도
−20°C
SMILES string
[2H]C1=C([2H])C([2H])=C(N(C2CCNCC2)C(CC)=O)C([2H])=C1[2H].O=C(C(O)=O)O
InChI
1S/C14H20N2O.C2H2O4/c1-2-14(17)16(12-6-4-3-5-7-12)13-8-10-15-11-9-13;3-1(4)2(5)6/h3-7,13,15H,2,8-11H2,1H3;(H,3,4)(H,5,6)/i3D,4D,5D,6D,7D;
InChI key
OLFNESLXXQCODF-BQAHAFBHSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
법적 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
49.5 °F - closed cup
Flash Point (°C)
9.7 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터