주요 문서
H-052
Supelco
4′-Hydroxydiclofenac solution
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 ML
₩607,478
₩607,478
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 ML
₩607,478
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H11Cl2NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
312.15
EC Number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩607,478
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
Quality Level
양식
liquid
특징
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
포장
ampule of 1 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
농도
100 μg/mL in acetonitrile
기술
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
응용 분야
clinical testing
형식
single component solution
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cc(O)cc2Cl
InChI
1S/C14H11Cl2NO3/c15-10-6-9(18)7-11(16)14(10)17-12-4-2-1-3-8(12)5-13(19)20/h1-4,6-7,17-18H,5H2,(H,19,20)
InChI key
KGVXVPRLBMWZLG-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
A certified solution standard suitable for use in LC/MS or GC/MS applications for clinical toxicology, forensic analysis, or pharmaceutical research. 4′-Hydroxydiclofenac is a major metabolite of diclofenac, a COX-2 inhibitor used for the treatment of minor aches, pains, and fever.
법적 정보
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
35.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
2 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)