추천 제품
Grade
analytical standard
포장
vial of 100 mg
제조업체/상표
Cerilliant®
응용 분야
environmental
형식
neat
저장 온도
room temp
SMILES string
NC1=CC([N+]([O-])=O)=C(C)C([N+]([O-])=O)=C1
InChI
1S/C7H7N3O4/c1-4-6(9(11)12)2-5(8)3-7(4)10(13)14/h2-3H,8H2,1H3
InChI key
KQRJATLINVYHEZ-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터