추천 제품
Grade
certified reference material
특징
(Snap-N-Spike®)
포장
ampule of 1 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
농도
1 mg/mL in acetonitrile
형식
single component solution
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC1=C(O2)C([C@@]3([C@]2([H])CCC4)[C@]4([H])[C@H](N(C)CC3)C5)=C5C=C1
InChI
1S/C17H21NO2/c1-18-8-7-17-11-3-2-4-14(17)20-16-13(19)6-5-10(15(16)17)9-12(11)18/h5-6,11-12,14,19H,2-4,7-9H2,1H3/t11-,12+,14-,17+/m0/s1
InChI key
LNNWVNGFPYWNQE-GMIGKAJZSA-N
일반 설명
법적 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
35.6 °F
Flash Point (°C)
2.0 °C