A-006
6-Acetylmorphine-d3 solution
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
동의어(들):
6-Acetylmorphine-N-methyl-d3 solution
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
양식
liquid
특징
SNAP-N-SPIKE®. SNAP-N-SHOOT®
포장
ampule of 1 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
농도
100 μg/mL in acetonitrile
기술
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
응용 분야
forensics and toxicology
형식
single component solution
질량 이동
M+3
저장 온도
−20°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])N1CC[C@]23C4Oc5c(O)ccc(CC1C2C=C[C@@H]4OC(C)=O)c35
InChI
1S/C19H21NO4/c1-10(21)23-15-6-4-12-13-9-11-3-5-14(22)17-16(11)19(12,18(15)24-17)7-8-20(13)2/h3-6,12-13,15,18,22H,7-9H2,1-2H3/t12-,13+,15-,18-,19-/m0/s1/i2D3
InChI key
JJGYGPZNTOPXGV-VALGNVEGSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
법적 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
35.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
2 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터