주요 문서
B-112
Supelco
Baclofen solution
500 μg/mL (MeOH:H2O (10:90)(v/v)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
동의어(들):
(±)-Baclofen, (±)-β-(Aminomethyl)-4-chlorobenzenepropanoic acid, Lioresal
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
B-112-1ML
₩120,988
₩120,988
예상 입고일2025년 7월 07일세부사항
크기 선택
보기 변경
B-112-1ML
₩120,988
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H12ClNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
213.66
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
₩120,988
예상 입고일2025년 7월 07일세부사항
Grade
certified reference material
Quality Level
특징
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
포장
ampule of 1 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
농도
500 μg/mL (MeOH:H2O (10:90)(v/v))
형식
single component solution
저장 온도
-10 to -25°C
SMILES string
ClC1=CC=C(C(CN)CC(O)=O)C=C1
InChI
1S/C10H12ClNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14/h1-4,8H,5-6,12H2,(H,13,14)
InChI key
KPYSYYIEGFHWSV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
GABAB receptor agonist; skeletal muscle relaxant; antispastic agent.
법적 정보
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 2
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
129.2 °F
Flash Point (°C)
54 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)