주요 문서
A-214
Supelco
Adinazolam solution
1 mg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
동의어(들):
8-Chloro-N,N-dimethyl-6-phenyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine-1-methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 ML
₩291,102
₩291,102
예상 입고일2025년 6월 30일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 ML
₩291,102
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H18ClN5
CAS Number:
Molecular Weight:
351.83
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩291,102
예상 입고일2025년 6월 30일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
Quality Level
특징
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
포장
ampule of 1 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
농도
1 mg/mL in acetonitrile
형식
single component solution
저장 온도
-10 to -25°C
SMILES string
Clc1cc2c(cc1)[n]3c(nnc3CN(C)C)CN=C2c4ccccc4
InChI
1S/C19H18ClN5/c1-24(2)12-18-23-22-17-11-21-19(13-6-4-3-5-7-13)15-10-14(20)8-9-16(15)25(17)18/h3-10H,11-12H2,1-2H3
InChI key
GJSLOMWRLALDCT-UHFFFAOYSA-N
법적 정보
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
35.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
2 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)