A-196
8-Aminoclonazolam-D4 solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
동의어(들):
6-(2-chlorophenyl-3,4,5,6-d4)-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin-8-amine
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
포장
ampule of 1 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
농도
100 μg/mL in methanol
형식
single component solution
저장 온도
-65 to -96°C
일반 설명
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
49.5 °F
Flash Point (°C)
9.7 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.