주요 문서
A-179
Supelco
Atenolol-D7 solution
100 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 ML
₩250,502
₩250,502
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 ML
₩250,502
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H15D7N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
273.38
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩250,502
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
Quality Level
특징
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
포장
ampule of 1 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
농도
100 μg/mL in acetonitrile
형식
single component solution
저장 온도
−20°C
SMILES string
N(C(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])CC(O)COc1ccc(cc1)CC(=O)N
InChI
1S/C14H22N2O3/c1-10(2)16-8-12(17)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(15)18/h3-6,10,12,16-17H,7-9H2,1-2H3,(H2,15,18)/i1D3,2D3
InChI key
METKIMKYRPQLGS-WFGJKAKNSA-N
법적 정보
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
42.8 °F
Flash Point (°C)
6 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)