LM1304
Avanti
17:0-14:1 PS
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1304, methanol solution
동의어(들):
1-heptadecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-L-serine (ammonium salt)
크기 선택
About This Item
추천 제품
양식
methanol solution
포장
pkg of 1 × 1 mL (LM1304-1EA)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1304
농도
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
응용 분야
lipidomics
metabolomics
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI key
ZBOCVGFQVSWMHT-BPNWTSRKSA-N
일반 설명
애플리케이션
- for the detection of lipids by tandem mass spectrometry (MS/MS)[2]
- to determine lipid concentration in human primary myotubes lipid extracts by mass spectrometry (MS) analysis[3]
- for phospholipid quantification by MS[4]
- for lipid extraction by methyl tert-butyl ether (MTBE) method[5]
- for lipid quantification using liquid chromatography (LC)-MS[1]
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
49.5 °F - closed cup
Flash Point (°C)
9.7 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.