포장
pkg of 1 × 1 mL (999984C-10mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 999984C
농도
10 mg/mL (999984C-10mg)
지질 유형
phospholipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)COCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)=O
InChI
1S/C48H100NO6P/c1-40(2)20-14-22-42(5)24-16-26-44(7)28-18-30-46(9)32-35-52-38-48(39-55-56(50,51)54-37-34-49(11,12)13)53-36-33-47(10)31-19-29-45(8)27-17-25-43(6)23-15-21-41(3)4/h40-48H,14-39H2,1-13H3/t42?,43?,44?,45?,46?,47?,48-/m1/s1
InChI key
NMRGXROOSPKRTL-SUJDGPGCSA-N
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.