주요 문서
900109E
Avanti
PGE2-EA-d4
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
Prostaglandin E2 Ethanolamide(d4)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩320,436
₩320,436
예상 입고일2025년 6월 18일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩320,436
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H33D4NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
399.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.12
₩320,436
예상 입고일2025년 6월 18일세부사항
벌크 견적 요청
분석
>99% (TLC)
양식
ethanol solution
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
포장
pkg of (pkg of 1 X 100 ug (900109E-100UG))
농도
100 μg/mL in ethanol
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1CC([C@H](C/C=C\CCCC(NC([2H])(C(O)([2H])[2H])[2H])=O)[C@H]1/C=C/[C@@H](O)CCCCC)=O
InChI
1S/C22H37NO5/c1-2-3-6-9-17(25)12-13-19-18(20(26)16-21(19)27)10-7-4-5-8-11-22(28)23-14-15-24/h4,7,12-13,17-19,21,24-25,27H,2-3,5-6,8-11,14-16H2,1H3,(H,23,28)/b7-4-,13-12+/t17-,18+,19+,21+/m0/s1/i14D2,15D2
InChI key
GKKWUSPPIQURFM-GSBTUTNTSA-N
포장
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (900109E-100UG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
49.5 °F
Flash Point (°C)
9.7 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)