포장
pkg of 1 × 200 mg (880520P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (880520P-25mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 880520P
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C67H132NO22P.H3N/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-65(69)87-62-64(90-66(70)35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2)63-89-91(72,73)88-37-36-68-67(71)86-61-60-85-59-58-84-57-56-83-55-54-82-53-52-81-51-50-80-49-48-79-47-46-78-45-44-77
InChI key
BVFRHFBILZSLAT-DBYYOURKSA-N
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.