포장
pkg of 1 × 25 mg (880343P-25mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 880343P
지질 유형
phospholipids
cardiolipins
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=P([O-])(OCC[N+](C)(C)C)OC[C@H](OC(CCC(OC1CC[C@]2(C)C(C1)=CCC3C2CC[C@]4(C)C3CC[C@H]4[C@@H](C)CCCC(C)C)=O)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI key
QFPQHJPAWCNJAS-GYPLUMKTSA-N
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.