문서
880231P
Avanti
DPPE-PEG(2000)Azide
Avanti Research - A Croda Brand, powder
동의어(들):
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[azido(polyethylene glycol)-2000 (ammonium salt)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C128H256N5O54P
CAS Number:
Molecular Weight:
2760.38
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
99% (TLC)
형태
powder
포장
pkg of 1 × 10 mg (880231P-10MG)
pkg of 1 × 100 mg (880231P-100MG)
pkg of 5 × 100 mg (880231P-500MG)
pkg of 1 × 25 mg (880231P-25MG)
pkg of 1 × 50 mg (880231P-50MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO/C=C\N=[N+]=[N-])=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=
포장
5ML Amber Glass Screw Cap Vial (880231P)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1