문서
880225P
Avanti
Azido-PEG2000-Carboxy
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
Azido-polyethylene glycol(2000)-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C90H179N3O46
CAS Number:
Molecular Weight:
2039.38
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
형태
powder
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
포장
pkg of (pkg of 1 X 100 mg (880225P-100MG))
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880225P-100MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable