문서
872101C
Avanti
16:0-20:4 PE-N-20:4
Avanti Research - A Croda Brand 872101C
동의어(들):
1-palmitoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-arachidonoyl (ammonium salt)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C61H107 N2O9P
CAS Number:
Molecular Weight:
1043.48
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
형태
liquid
포장
pkg of 1 × 2.5 mL (872101C-25mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 872101C
농도
10 mg/mL (872101C-25mg)
지질 유형
phosphoglycerides
bioactive lipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
포장
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (872101C-25mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
WGK
WGK 3