주요 문서
870867P
Avanti
C14:1 L-carnitine (HCl salt)
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
Tetradec-2E-enoyl L-carnitine (HCl salt)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩301,557
₩301,557
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩301,557
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H40ClNO4
CAS Number:
Molecular Weight:
406.00
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.79
₩301,557
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 x 5 mg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
애플리케이션
Cancer Research
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870867P-5MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)