870792P
Avanti
D-threo-PPMP
Avanti Research™ - A Croda Brand 870792P, powder
동의어(들):
1R,2R-(+)-1-phenyl-2-palmitoylamino-3-N-morpholine-1-propanol
크기 선택
About This Item
추천 제품
양식
powder
포장
pkg of 1 × 5 mg (870792P-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 870792P
지질 유형
bioactive lipids
sphingolipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@H](C1=CC=CC=C1)[C@H](NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CN2CCOCC2
InChI key
OFBANDBMHLEMFA-XRKRLSELSA-N
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.