문서
870745P
Avanti
30:0 Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand, powder
동의어(들):
Triacontanoyl Coenzyme A (ammonium salt)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C51H106N11O17P3S
CAS Number:
Molecular Weight:
1270.44
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
99% (TLC)
형태
powder
포장
1 ea of 1 mg (870745P-1mg)
1 ea of 5 mg (870745P-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
응용 분야
lipidomics
지질 유형
coenzymes
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable