주요 문서
870317P
Avanti
N-octadecyl-pSar25
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
N-octadecyl polysarcosine-25
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 MG
₩811,391
₩811,391
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 MG
₩811,391
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C93H164N26O25
CAS Number:
Molecular Weight:
2046.46
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.79
₩811,391
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1x25 mg (870317P-25MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
응용 분야
advanced drug delivery
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870317P-25MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)