870160P
Avanti
16:0 Ptd Thioethanol
Avanti Research™ - A Croda Brand 870160P, powder
동의어(들):
1,2-Dipalmitoyl-sn-Glycero-3-Phosphothioethanol (Sodium Salt)
크기 선택
About This Item
추천 제품
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 g (870160P-1g)
pkg of 1 × 100 mg (870160P-100mg)
pkg of 1 × 25 mg (870160P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (870160P-500mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 870160P
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCCS)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C37H73O8PS.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-36(38)42-33-35(34-44-46(40,41)43-31-32-47)45-37(39)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h35,47H,3-34H2,1-2H3,(H,40,41);/q;+1/p-1/t35-;/m1./s1
InChI key
AKETWRINAWSUQU-RUQJKXHKSA-M
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.