주요 문서
870142C
Avanti
18:1 Dodecanylamine PE
Avanti Research - A Croda Brand 870142C
동의어(들):
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(dodecanylamine)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C53H101N2O9P
CAS Number:
Molecular Weight:
941.35
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
양식
liquid
포장
pkg of 1 × 2.5 mL (870142C-25mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 870142C
농도
10 mg/mL (870142C-25mg)
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCCN(C(CCCCCCCCCCC[NH3+])=O)[H])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C53H101N2O9P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-27-31-35-39-43-52(57)61-48-50(64-53(58)44-40-36-32-28-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)49-63-65(59,60)62-47-46-55-51(56)42-38-34-30-26-25-29-33-37-41-45-54/h17-20,50H,3-16,21-49,54H2,1-2H3,(H,55,56)(H,59,60)/b19-17-,20-18-/t50-/m1/s1
InChI key
HOOLPMPNZPBWNI-WSPRLCGESA-N
일반 설명
18:1 Dodecanylamine PE, also referred as 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(dodecanylamine), is a head group modified functionalized lipid.
포장
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (870142C-25mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)