포장
pkg of 1 × 25 mg (870140P-25mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 870140P
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCCN([H])C(CCCCCCCCCCC[NH3+])=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C49H97N2O9P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-23-27-31-35-39-48(53)57-44-46(60-49(54)40-36-32-28-24-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)45-59-61(55,56)58-43-42-51-47(52)38-34-30-26-22-21-25-29-33-37-41-50/h46H,3-45,50H2,1-2H3,(H,51,52)(H,55,56)/t46-/m1/s1
InChI key
MFAZBSZBKVFZAN-YACUFSJGSA-N
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.