주요 문서
860857P
Avanti
N3C14SOBRAC
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
N-((2S,3R,E)-14-azido-1,3-dihydroxytetradec-4-en-2-yl)-2-bromoacetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩518,361
₩518,361
예상 입고일2025년 5월 27일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩518,361
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H29BrN4O3
Molecular Weight:
405.33
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
₩518,361
예상 입고일2025년 5월 27일세부사항
벌크 견적 요청
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
click reagents
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC[C@@](NC(CBr)=O)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C16H29BrN4O3/c17-12-16(24)20-14(13-22)15(23)10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-19-21-18/h8,10,14-15,22-23H,1-7,9,11-13H2,(H,20,24)/b10-8+/t14-,15+/m0/s1
InChI key
ITLFCQNHZGVSBF-AZHOBDGFSA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860857P-1MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)