주요 문서
860775P
Avanti
16:0 CB (DPCB)
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
Dipalmitoyl-rac-glycero-3-carbobetaine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C39H75NO6
CAS Number:
Molecular Weight:
654.02
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.79
생물학적 소스
synthetic
분석
>99% (TLC)
양식
powder
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
작용기
(Sphingolipid)
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(C[N+](C)(C)CC([O-])=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
애플리케이션
Targeted drug delivery
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)