문서
860760P
Avanti
Azido sphingosine (d14:1)
powder, Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
(2S,3R,E)-2-amino-14-azidotetradec-4-ene-1,3-diol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H28N4O2
CAS Number:
Molecular Weight:
284.40
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
형태
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
click reagents
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860760P-1MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable