설명
2S-amino-1-hydroxy-3-octadecanone-d7, hydrochloride salt
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
package of 1 × 1 mg (860732P-1MG)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C (−15°C to −25°C)
SMILES string
OC[C@@]([NH3+])([H])C(CCCCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O.[Cl-]
InChI key
FVUPVZMHCVAKHG-MGYUZTROSA-N
포장
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.