주요 문서
860704P
Avanti
C6 ceramide-1,3-cyclic-phosphate (d18:1/6:0)
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
N-hexanoyl-ceramide-1,3-cyclic-phosphate (ammonium salt)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩2,643,568
₩2,643,568
예상 입고일2025년 7월 22일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩2,643,568
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H49N2O5P
CAS Number:
Molecular Weight:
476.63
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
₩2,643,568
예상 입고일2025년 7월 22일세부사항
벌크 견적 요청
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
package of 1 × 5 mg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
sphingolipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860704P-5MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)