주요 문서
860673P
Avanti
C18:1 Glucosyl Ceramide-d5
Avanti Research - A Croda Brand 860673P, powder
동의어(들):
D-glucosyl-β-1,1′-N-oleoyl-D-erythro-sphingosine-d5
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩1,627,248
₩1,627,248
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩1,627,248
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C42H74D5NO8
CAS Number:
Molecular Weight:
731.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.25
₩1,627,248
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (860673P-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 860673P
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@]([C@](NC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)([H])CO[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O1)([H])/C=C/CCCCCCCCCCCC(C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C42H79NO8/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-38(46)43-35(34-50-42-41(49)40(48)39(47)37(33-44)51-42)36(45)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,29,31,35-37,39-42,44-45,47-49H,3-16,19-28,30,32-34H2,1-2H3,(H,43,46)/b18-17-,31-29+/t35
InChI key
MVGFIPNJBNBHNC-SAQOYJOSSA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860673P-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)