포장
pkg of 1 × 5 mg (860660P-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 860660P
지질 유형
sphingolipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C20H41NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(23)19(21)18-22/h16-17,19-20,22-23H,2-15,18,21H2,1H3/b17-16+/t19-,20+/m0/s1
InChI key
HTJSZHKGNMXZJN-YIVRLKKSSA-N
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.