860562P
Avanti
18:1-12:0 Biotin PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 860562P, powder
동의어(들):
1-oleoyl-2-(12-biotinyl(aminododecanoyl))-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
크기 선택
About This Item
추천 제품
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (860562P-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 860562P
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCCCCCCNC(CCCC[C@]1([H])SC[C@@]2([H])[C@]1([H])NC(N2)=O)=O)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C45H83N4O10PS/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-17-20-23-30-42(51)56-35-38(36-58-60(54,55)57-34-32-46)59-43(52)31-24-21-18-15-13-16-19-22-27-33-47-41(50)29-26-25-28-40-44-39(37-61-40)48-45(53)49-44/h9-10,38-40,44H,2-8,11-37,46H2,1H3,(H,47,50)(H,54,55)(H2,48,49,53)/b10-9-/t38-,39+,40+,44+/m1/s1
InChI key
HACDNRDNASOHSM-IBTAXAMTSA-N
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.