포장
pkg of 1 × 5 mg (860557P-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 860557P
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@]1(CCCCC(NCCCCCCCCCCCC(O)=O)=O)SC[C@@]2([H])[C@]1([H])NC(N2)=O
InChI
1S/C22H39N3O4S/c26-19(13-10-9-12-18-21-17(16-30-18)24-22(29)25-21)23-15-11-7-5-3-1-2-4-6-8-14-20(27)28/h17-18,21H,1-16H2,(H,23,26)(H,27,28)(H2,24,25,29)/t17-,18-,21-/m0/s1
InChI key
ALIFRMFPRBTNNH-WFXMLNOXSA-N
포장
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.