포장
pkg of 1 × 5 mg (860478P-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
지질 유형
sphingolipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC/C=C(C)\[C@@H](O)[C@@H](N)CO
InChI
1S/C19H39NO2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(2)19(22)18(20)16-21/h15,18-19,21-22H,3-14,16,20H2,1-2H3/b17-15-/t18-,19+/m0/s1
InChI key
LMJPKTKGCMCPGM-PIIWLPLESA-N
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.