858151L
Avanti
17:0-18:1 PS-d5
Avanti Researchโข - A Croda Brand
๋์์ด(๋ค):
1-heptadecanoyl-2-oleoyl-sn-glycero(d5)-3-phospho- L-serine (sodium salt)
ํฌ๊ธฐ ์ ํ
ํฌ๊ธฐ ์ ํ
About This Item
์ถ์ฒ ์ ํ
๋ถ์
>99% (TLC)
์์
solution
ํฌ์ฅ
package of 1 ร 1ย mg
์ ์กฐ์ ์ฒด/์ํ
Avanti Researchโข - A Croda Brand
๋๋
1ย mg/mL
๋ฐฐ์ก ์ํ
dry ice
์ ์ฅ ์จ๋
โ20ยฐC
ํฌ์ฅ
๋ฒ์ ์ ๋ณด
์ ํธ์ด
Danger
์ ํด ๋ฐ ์ํ ์ฑ๋ช ์
์๋ฐฉ์กฐ์น ์ฑ๋ช ์
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
ํ์ ๊ธฐ๊ด
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (ยฐF)
49.5 ยฐF
Flash Point (ยฐC)
9.7 ยฐC
๊ฐ์ฅ ์ต์ ๋ฒ์ ์ค ํ๋๋ฅผ ์ ํํ์ธ์:
์ํ ์ฑ์ ์(COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our ๋ฌธ์ section.
๋์์ด ํ์ํ์๋ฉด ์ฐ๋ฝํ์ธ์. ๊ณ ๊ฐ ์ง์ ๋ถ์
์ด ์ ํ์ ์ด๋ฏธ ๊ฐ์ง๊ณ ๊ณ์ญ๋๊น?
๋ฌธ์ ๋ผ์ด๋ธ๋ฌ๋ฆฌ์์ ์ต๊ทผ์ ๊ตฌ๋งคํ ์ ํ์ ๋ํ ๋ฌธ์๋ฅผ ์ฐพ์๋ณด์ธ์.
์์ฌ์ ๊ณผํ์ํ์ ์๋ช ๊ณผํ, ์ฌ๋ฃ ๊ณผํ, ํํ ํฉ์ฑ, ํฌ๋ก๋งํ ๊ทธ๋ํผ, ๋ถ์ ๋ฐ ๊ธฐํ ๋ง์ ์์ญ์ ํฌํจํ ๋ชจ๋ ๊ณผํ ๋ถ์ผ์ ๊ฒฝํ์ด ์์ต๋๋ค..
๊ณ ๊ฐ์ง์ํ์ผ๋ก ์ฐ๋ฝ๋ฐ๋๋๋ค.