858127C
Avanti
17:1 Lyso PG
1-(10Z-heptadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), chloroform
동의어(들):
1-heptadecenoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); PG(17:1(10Z)/0:0); 110712
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
>99% (LPG; may contain up to 10% of the 2-LPG isomer, TLC)
양식
liquid
포장
pkg of 1 × 1 mL (858127C-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 858127C
농도
5 mg/mL (858127C-5mg)
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.