주요 문서
857411P
Avanti
IG4
Avanti Research - A Croda Brand, powder
동의어(들):
4-fluoro-N-((2S,3R)-3-hydroxy-1-oxo-1-(tridecylamino)butan-2-yl)-1H-indole-2-carboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩277,704
5 MG
₩833,112
₩277,704
예상 입고일2025년 5월 29일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩277,704
5 MG
₩833,112
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H40FN3O3
CAS Number:
Molecular Weight:
461.61
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
₩277,704
예상 입고일2025년 5월 29일세부사항
벌크 견적 요청
분석
99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (857411P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (857411P-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
bioactive lipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[C@@H](O)[C@H](NC(C(N1)=CC2=C1C=CC=C2F)=O)C(NCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C26H40FN3O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17-28-26(33)24(19(2)31)30-25(32)23-18-20-21(27)15-14-16-22(20)29-23/h14-16,18-19,24,29,31H,3-13,17H2,1-2H3,(H,28,33)(H,30,32)/t19-,24+/m1/s1
InChI key
CQFMAVANBXIUEM-DVECYGJZSA-N
일반 설명
IG4 is an analog of ceramide.[1]
포장
5ML Glass Amber Screw Cap Vial (857411P-1MG)
5ML Glass Amber Screw Cap Vial (857411P-5MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Ceramide mediates FasL-induced caspase 8 activation in colon carcinoma cells to enhance FasL-induced cytotoxicity by tumor-specific cytotoxic T lymphocytes
Coe G L, et al.
Scientific reports, 6(1), 1-15 (2016)