주요 문서
857400P
Avanti
C6-Urea-Ceramide
D-erythro-N-[2-(1,3-dihydroxy-4E-octadecene)]-N′-hexane-urea-sphingosine, powder
동의어(들):
D-erythro-C6-urea-ceramide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C25H50N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
426.68
UNSPSC 코드:
12352211
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (857400P-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 857400P
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
일반 설명
C6-urea ceramide is a N-acylsphingosine amidohydrolase 1 (ASAH2) inhibitor.[1]
생화학적/생리학적 작용
C6-urea ceramide helps to decrease the viability of human colon cancer cell lines. It enhances apoptosis and autophagic flux.[1]
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (857400P-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Therapeutic implications of bioactive sphingolipids: A focus on colorectal cancer
Camp ER, et al.
Cancer Biology & Therapy, 18(9), 640-650 (2017)