주요 문서
850851P
Avanti
16:0 Monomethyl PE
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-methyl, powder
동의어(들):
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-methyl ; 110743
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 MG
₩342,867
₩342,867
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 MG
₩342,867
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C38H76NO8P
CAS Number:
Molecular Weight:
705.99
UNSPSC 코드:
51191904
NACRES:
NA.25
₩342,867
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 25 mg (850851P-25mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 850851P
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C)([H])[H])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C38H76NO8P/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-37(40)44-34-36(35-46-48(42,43)45-33-32-39-3)47-38(41)31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2/h36,39H,4-35H2,1-3H3,(H,42,43)
InChI key
QSBINWBNXWAVAK-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
16:0 Monomethyl phosphoethanolamine (PE) is an alkyl phosphate derivative.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (850851P-25mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)