850482P
Avanti
16:0-18:0 (11-12BR) PC
1-palmitoyl-2-(11,12-dibromo)stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
동의어(들):
1-hexadecanoyl-2-(11,12-dibromooctadecanoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 10 mg (850482P-10mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 850482P
지질 유형
phospholipids
omega FAs
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCC(Br)C(Br)CCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C42H82Br2NO8P/c1-6-8-10-12-13-14-15-16-17-18-21-24-28-32-41(46)50-36-38(37-52-54(48,49)51-35-34-45(3,4)5)53-42(47)33-29-25-22-19-20-23-27-31-40(44)39(43)30-26-11-9-7-2/h38-40H,6-37H2,1-5H3/t38-,39?,40?/m1/s1
InChI key
MPQPFPFIGLVSQR-YXGYHMDESA-N
일반 설명
애플리케이션
- in phospholipid vesicle preparation for tryptophan (Trp) penetration depth experiments[1]
- to determine the bromination effect at different positions along the fatty acid chains[3]
- in large unilamellar vesicle (LUV) for quenching of human heat shock protein 70 (Hsp70) tryptophan (Trp) fluorescence[4]
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.