850482C
Avanti
16:0-18:0 (11-12BR) PC
1-palmitoyl-2-(11,12-dibromo)stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
동의어(들):
1-hexadecanoyl-2-(11,12-dibromooctadecanoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
분석
>99% (TLC)
양식
liquid
포장
pkg of 1 × 1 mL (850482C-10mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 850482C
농도
10 mg/mL (850482C-10mg)
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
일반 설명
애플리케이션
- in phospholipid vesicle preparation for tryptophan (Trp) penetration depth experiments[2]
- to determine the bromination effect at different positions along the fatty acid chains[3]
- for quenching of human heat shock protein 70 (Hsp70) tryptophan (Trp) fluorescence[1]
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.