850446P
Avanti
14:0-18:0 PC
1-myristoyl-2-stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
동의어(들):
1-tetradecanoyl-2-octadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; MSPC; PC(14:0/18:0)
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 200 mg (850446P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850446P-25mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 850446P
지질 유형
phospholipids
cardiolipins
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C40H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-19-20-21-23-25-27-29-31-33-40(43)49-38(37-48-50(44,45)47-35-34-41(3,4)5)36-46-39(42)32-30-28-26-24-22-17-15-13-11-9-7-2/h38H,6-37H2,1-5H3/t38-/m1/s1
InChI key
TYAQXZHDAGZOEO-KXQOOQHDSA-N
일반 설명
애플리케이션
- in lipid bilayers to study its miscibility with d-erythro-N-palmitoyl-sphingomyelin (16:0-SM) using differential scanning calorimetry (DSC)[3]
- as an asymmetrical lipid component in liposomes to study the impact of bilayer area and lipid geometry and as liposomal solubilizing agents[2]
- to prepare a low temperature-sensitive liposome for thrombolytic studies[4]
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.