850371C
Avanti
22:0 PC
1,2-dibehenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
동의어(들):
1,2-didocosanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(22:0/22:0)
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
>99% (TLC)
양식
liquid
포장
pkg of 1 × 2.5 mL (850371C-25mg)
pkg of 1 × 20 mL (850371C-500mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 850371C
농도
10 mg/mL (850371C-25mg)
25 mg/mL (850371C-500mg)
지질 유형
cardiolipins
phospholipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])(OCC[N+](C)(C)C)OCC(OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C52H104NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-51(54)58-48-50(49-60-62(56,57)59-47-46-53(3,4)5)61-52(55)45-43-41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h50H,6-49H2,1-5H3
InChI key
HRTBOPUWPUXROO-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
애플리케이션
- to study its effects on non-amyloidogenic processing of amyloid precursor protein (APP)/α-secretase activity[2]
- to prepare a lipid monolayer to study whether ligand is specifically targeted to domains containing Cu(II)-iminodiacetate lipid (Cu-PSIDA)[3]
- as a lipid standard for the quantification of lipid species from lipid droplets by hydrophilic interaction liquid chromatography-high performance liquid chromatography (HILIC-HPLC) [4]
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Liver,Kidney, Respiratory system
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.